missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-HT7 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18797713 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18797713 0.1 mg 0.10 miligramo
18725473 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18797713

Marca: Novus Biologicals NB10056352

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 16 publications

5-HT7 Polyclonal specifically detects 5-HT7 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5-HT7
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Simple Western, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 30602786), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000. Use reported in scientific literature (PMID 17940054)
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P32305
Alias de gen 5-HT-7, 5-HT75-hydroxytryptamine receptor 7, 5-HT-X, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7 (adenylate cyclase-coupled), serotonin 5-HT-7 receptor, Serotonin receptor 7
Símbolos de los genes HTR7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed by immunizing rabbits with a mixture of synthetic peptides corresponding to amino acids 13-28 of the rat 5-HT7R (AAA42134.1).
Peso molecular del antígeno 54 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3363
Especificidad de la prueba The 5HT7 antibody recognizes all described 5HT7 receptor splice variants.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.