Learn More
5-HT4 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18525784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18525784 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18525784
Marca: Novus Biologicals NBP299479R
Rabbit Polyclonal Antibody
5-HT4 Polyclonal antibody specifically detects 5-HT4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno 5-HT4
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5-HT-4, 5-HT4R, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4,5-hydroxytryptamine receptor 4,5-HT45-hydroxytryptamine4 receptor, cardiac 5-HT4 receptor, Serotonin receptor 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human 5-HT4.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3360
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG