missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-HT2C Antibody (496214), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152199 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30152199 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30152199

Marca: Novus Biologicals FAB5764CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

5-HT2C Monoclonal antibody specifically detects 5-HT2C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5-HT2C
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 496214
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 5-HT1C, 5-HT-1C, 5-HT-2C, 5-HT2C5-hydroxytryptamine receptor 1C, 5-HTR2C, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C, 5-hydroxytryptamine receptor 2C, HTR1C, serotonin 5-HT-2C receptor, Serotonin receptor 2C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human 5HT2C
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3358
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.