Descripción
5-HT2B Monoclonal antibody specifically detects 5-HT2B in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | 5-HT2B |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL14576 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | 5-HT(2B), 5-HT-2B, 5-HT2B5-HT 2B receptor, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B, 5-hydroxytryptamine 2B receptor, 5-hydroxytryptamine receptor 2B, Serotonin receptor 2B |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |