Learn More
5-Ciano-3-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil)indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458546
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15458546 250 mg 250 miligramos
15438546 1 g 1 g
15448546 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15458546
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63834.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116480-60-5
Fórmula molecular C15H15N3
Peso molecular (g/mol) 237.306
Número MDL MFCD08276951
Clave InChI HNOKHIURIJOQKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile, methyltetrahydropyridinylindolecarbonitrile, 3-1-methyl-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole-5-carbonitrile, 5-cyano-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile
PubChem CID 14973216
Nombre IUPAC 3-(1-metil-3,6-dihidro-2H-piridin-4-il)-1H-indol-5-carbonitrilo
SMILES CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyano-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Beilstein 11193296
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido