Learn More
5-Ciano-2-metilpiridina, 97 %, ACROS Organics™
47.12€ - 158.00€
CAS | 3222-48-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6N2 |
Peso molecular (g/mol) | 118.14 |
Clave InChI | PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l |
PubChem CID | 281995 |
Nombre IUPAC | 6-metilpiridin-3-carbonitrilo |
SMILES | CC1=NC=C(C=C1)C#N |
Descripción
3222-48-8 | |
118.14 | |
5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l | |
6-metilpiridin-3-carbonitrilo |
C7H6N2 | |
PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N | |
281995 | |
CC1=NC=C(C=C1)C#N |
Especificaciones
5-Cyano-2-methylpyridine | |
81°C to 86°C | |
C7H6N2 | |
PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N | |
6-metilpiridin-3-carbonitrilo | |
281995 | |
97% |
3222-48-8 | |
96% min. (GC) | |
5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l | |
CC1=NC=C(C=C1)C#N | |
118.14 | |
118.14 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic if inhaled.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fre
GHS Signal Word: Danger
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 5-Cyano-2-methylpyridine, 97%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only