Learn More
5-(Bromometil)-1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.08 |
Porcentaje de pureza | 95% |