Learn More
5-Bromo-1-metil-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10508633 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10397294 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10508633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41410DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10075-52-2
Fórmula molecular C9H8BrN
Peso molecular (g/mol) 210.07
Número MDL MFCD00159857
Clave InChI SBOITLSQLQGSLO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 285757
Nombre IUPAC 5-bromo-1-metilindol
SMILES CN1C=CC2=CC(Br)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromo-1-methyl-1h-indole, 5-bromo-1-methyl-indole, 1h-indole, 5-bromo-1-methyl, 1-methyl-5-bromoindole, 1h-indole,5-bromo-1-methyl, pubchem7946, zlchem 1345, n-methyl-5-bromoindole, 5-bromo-n-methylindole, acmc-2097se
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.07
Porcentaje de pureza 97%