Learn More
5-Azacitosina, 98 % (peso seco), puede continuar hasta un 7 % de agua (aproximadamente), Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 150.00€
CAS | 931-86-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H4N4O |
Peso molecular (g/mol) | 112.09 |
Número MDL | MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007 |
Clave InChI | MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one |
PubChem CID | 19956 |
ChEBI | CHEBI:72474 |
SMILES | NC1=NC=NC(=O)N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11445433
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13410.06 |
5 g |
40.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11455433
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13410.14 |
25 g |
150.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
931-86-2 | |
112.09 | |
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N | |
19956 | |
NC1=NC=NC(=O)N1 |
C3H4N4O | |
MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007 | |
5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one | |
CHEBI:72474 |
Especificaciones
5-Azacytosine | |
>300°C | |
C3H4N4O | |
116378 | |
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N | |
6-amino-1H-1,3,5-triazin-2-ona | |
19956 | |
112.09 |
931-86-2 | |
(peso seco), puede contener hasta ≈7 % de agua | |
MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007 | |
5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one | |
NC1=NC=NC(=O)N1 | |
112.09 | |
CHEBI:72474 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 213-242-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ2854300.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only