Learn More
5-Amino-2-bromo-3-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-fluoropiridina disponible en el mercado se trató con LDA a – 78 °C para dar la especie litiada. El reactivo de bromoacetamida a base de fluoropiridina se ha preparado y utilizado en la introducción de grupos protésicos para el marcado de oligonucleótidos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Refrigerar (2-7 °C).
La 5-bromo-2-fluoropiridina disponible en el mercado se trató con LDA a – 78 °C para dar la especie litiada. El reactivo de bromoacetamida a base de fluoropiridina se ha preparado y utilizado en la introducción de grupos protésicos para el marcado de oligonucleótidos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Refrigerar (2-7 °C).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine |
Punto de fusión | 114°C to 118°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191 |
Porcentaje de pureza | 97% |