Learn More
5,6-Diciano-3-metil-2-pirazinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434538 10 g 10 g
15424538 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58210.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57005-61-5
Fórmula molecular C7H4N4O
Peso molecular (g/mol) 160.136
Número MDL MFCD18839027
Clave InChI GWQUFNJIVJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrazine-2,3-dicarbonitrile, 5,6-dicyano-3-methyl-2-pyrazinone, 5-methyl-6-hydroxypyrazine-2,3-dicarbonitrile, 5-hydroxy-6-methylpyrazine-2,3-dicarbonitrile
PubChem CID 12619141
Nombre IUPAC 5-metil-6-oxo-1H-pirazina-2,3-dicarbonitrilo
SMILES CC1=NC(=C(NC1=O)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dicyano-3-methyl-2-pyrazinone
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.13
Porcentaje de pureza 97%