accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 57005-61-5

CH3NHNONN

CAS RN 57005-61-5

IUPAC Nombre: 5-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrazine-2,3-dicarbonitrile
Sinónimos: 5-methyl-6-oxo-1H-pyrazine-2,3-dicarbonitrile
Peso molecular (g/mol): 160.14
Fórmula molecular: C7H4N4O
InChi Key: GWQUFNJIVJLZRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(C#N)=C(NC1=O)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados