Learn More
Ácido 5-(5-cloro-2-nitrofenilcarbamoil)-2-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
102.00€ - 343.00€
CAS 1449144-52-8
Fórmula molecular C13H9BClFN2O5
Peso molecular (g/mol) 338.482
Número MDL MFCD20040135
Clave InChI YARGFVSGOJRMQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-5-chloro-2-nitrophenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-5-chloro-2-nitrophenyl carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 73995641
Nombre IUPAC ácido [5-[(5-cloro-2-nitrofenil)carbamoil]-2-fluorofenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC(=C2)Cl)[N+](=O)[O-])F)(O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15400796
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54121.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15490786
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54121.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
1449144-52-8
338.482
YARGFVSGOJRMQM-UHFFFAOYSA-N
73995641
B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC(=C2)Cl)[N+](=O)[O-])F)(O)O
C13H9BClFN2O5
MFCD20040135
5-5-chloro-2-nitrophenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-5-chloro-2-nitrophenyl carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
ácido [5-[(5-cloro-2-nitrofenil)carbamoil]-2-fluorofenil]borónico
Especificaciones
5-(5-Chloro-2-nitrophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
C13H9BClFN2O5
5-5-chloro-2-nitrophenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-5-chloro-2-nitrophenyl carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC(=C2)Cl)[N+](=O)[O-])F)(O)O
338.482
338.49
1449144-52-8
MFCD20040135
YARGFVSGOJRMQM-UHFFFAOYSA-N
ácido [5-[(5-cloro-2-nitrofenil)carbamoil]-2-fluorofenil]borónico
73995641
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes