Learn More
5-(4-Fluorofenil)isoxazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11346589 1 g 1 g
11356589 5 g 5 g
11366589 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11346589
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26188.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138716-37-7
Fórmula molecular C9H6FNO
Peso molecular (g/mol) 163.151
Número MDL MFCD02183544
Clave InChI JZCBQTRPILCIBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-fluorophenyl isoxazole, 5-4-fluorophenyl-1,2-oxazole, acmc-1c1fl, 1-fluoro-4-isoxazol-5-yl benzene, 1-fluoro-4-1,2-oxazol-5-yl benzene
PubChem CID 2774719
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.15
Porcentaje de pureza 99%