Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-dimetilaminobencilideno)rodanina, 99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 285°C to 288°C |
| Color | Rojo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 27, 433 |
| Show More |