Learn More
Ácido 5-(2-fenilet-1-inil)-2-furoico, téc., Thermo Scientific™
23.15€ - 451.00€
CAS | 130423-83-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H8O3 |
Peso molecular (g/mol) | 212.20 |
Número MDL | MFCD00541949 |
Clave InChI | HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid |
PubChem CID | 2737138 |
Nombre IUPAC | ácido 5-(2-feniletinil)furan-2-carboxílico |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10753063
|
Thermo Scientific Maybridge
KM08625CB |
250 mg |
23.15€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10049261
|
Thermo Scientific Maybridge
KM08625DA |
1 g |
76.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10652895
|
Thermo Scientific Maybridge
KM08625EA |
10 g |
451.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
130423-83-5 | |
212.20 | |
HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N | |
2737138 | |
OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1 |
C13H8O3 | |
MFCD00541949 | |
5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid | |
ácido 5-(2-feniletinil)furan-2-carboxílico |
Especificaciones
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid | |
95% | |
C13H8O3 | |
5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid | |
OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1 | |
212.20 | |
212.2 | |
Técnico |
130423-83-5 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD00541949 | |
HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 5-(2-feniletinil)furan-2-carboxílico | |
2737138 | |
Tech. |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.