Learn More
5-(1,4-Diazepan-1-il)-3-fenil-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10604955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10604955 5 g 5 g
10773033 250 mg 250 miligramos
10773033 250 mg 250 miligramos
10089071 1 g 1 g
10089071 1 g 1 g
10604955 5 g 5 g
6 options
Código de producto. 10604955
Proveedor: Thermo Scientific Maybridge AW00426DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306934-71-4
Fórmula molecular C13H16N4S
Peso molecular (g/mol) 260.36
Número MDL MFCD00729015
Clave InChI IENGAZSTLAONAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-1,4-diazepan-1-yl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_000443, 1-3-phenyl-1,2,4-thiazol-5-yl homopiperazine, 5-1,4-diazaperhydroepinyl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 2737169
Nombre IUPAC 5-(1,4-diazepan-1-il)-3-fenil-1,2,4-tiadiazol
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC(=NS1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.36
Porcentaje de pureza 97%