Learn More
Tork Tork Toallas Húmedas para Limpieza de Superficies
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30243699 Tienda Tork Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cestillo
Solo recarga
Tamaño de la unidad:
4 rollos
Código de producto. Incluye unitSize
30243699 Solo recarga 4 rollos
30243825 Cestillo 4 rollos
2 options
Código de producto. 30243699
Marca: Tork 190694
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las toallas húmedas para la limpieza de superficies Tork son una manera cómoda y eficaz de limpiar superficies, manos y herramientas. Hacen que las tareas de recambio sean fáciles y eficientes
  • Calidad profesional para una limpieza de superficies eficaz
  • Su resistente textura y gran capacidad de absorción hace que sea ideal para eliminar el aceite, la grasa, los lubricantes y la suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Wet Wipe
Longitud (imperial) 17.13 yd.
Longitud (métrico) 15.66 m
Anchura (imperial) 5.31 in.
Anchura (métrico) 13.5 cm
Certificaciones/conformidad FSC MIX Credit
Color White
Tela 1-ply
Incluye Solo recarga
Certificaciones/conformidad (Europa) FSC MIX Credit