Learn More
SHOWA™ 451 Series Natural Rubber Palm Coated Thermal-Insulated Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
Benifits
- Thermal Insulation
- Flexible
- Breathable
- Extra Grip
- Seamless Knit
- Skin-friendly
- Abrasion-resistant
Features
- Rough Grip
- Ergonomic
- Elasticated Wrist Cuff
- Natural Rubber Palm Coating
Trades & Applications
- Signalers
- Brick Laying
- Carpentry
- Driving Machines
- Masonry
- Demolition
- Shipping/Receiving
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
Área revestida | Palm |
Estructura | Seamless Knit |
Coating Material | Natural Rubber |
Color | Gris |
Material | Cotton, Polyester |
Tamaño | Pequeño |
Material de revestimiento | Acrílico |
Resistente a | Abrasion Resistant |
Serie | 451 |
Título del producto
SHOWA™ 451 Series Natural Rubber Palm Coated Thermal-Insulated Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido