Learn More
Agilent BioTek 405 LS Qualification Package - IQ/OQ/PQ
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
:
405 LS Qualification Package - IQ/OQ/PQ
Descripción
- Accesorio para la gama de instrumentos Agilent BioTek de lavadores de microplacas, lectores y generadores de imágenes de células
- Se suministra en una unidad flash USB con el siguiente contenido:
- Lista detallada de materiales necesarios
- Procedimiento de cualificación de la instalación y lista de comprobación
- Procedimiento de cualificación operativa
- Procedimiento de cualificación del rendimiento
- Hojas de cálculo de Microsoft Excel para los cálculos requeridos por los procedimientos
- Procedimientos de mantenimiento
- Libro de registro de 5 años para documentar todos los procedimientos/resultados
- Toda la documentación está disponible en formato de archivo .doc y .pdf
Nota:
- La placa de prueba de absorbancia (7260522) puede ser necesaria para ejecutar algunos procedimientos especificados para lectores de absorbancia y multimodo, pero no se incluye y debe pedirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | 450 LS models |
| Incluye | Lista detallada de materiales necesarios, procedimiento de cualificación de la instalación y lista de comprobación, procedimiento de cualificación operativa, procedimiento de cualificación del rendimiento, hojas de cálculo de Microsoft Excel para cálculos, procedimientos de mantenimiento, libro de registro de 5 años |