Learn More
Honeywell™ Respirador desechable serie 4000
Descripción
- Tipo de producto: Respirador para partículas de uso general
- Descripción: Media máscara
- Forma: Pliegue plano
- Modelo: 4110
- Eficacia de filtro: FFP1
- Tamaño: M/L
- Tipo de sello: Sello nasal (Willtech™)
- Desechable: Sí
- Sin látex: Sí
- Resistentes a: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría CE: 3, EN 149:2001+A1:2009 |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Sí |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Medio/grande |
| Con válvula de exhalación | No |
| Eficacia de filtro | FFP1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Textil, construcción, industrias de acero y hierro |
| Mostrar más |