Learn More
RETSCH 400 dia. x 65mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified
Marca:  RETSCH 60.166.000250
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10064921
  • 311.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
65 mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
400mm
250 μm
ISO 3310/1
Agitador AS 450