Learn More
Ácido 4-(terc-butoxicarbonil)tiomorfolina-3-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.31 |
Porcentaje de pureza | 97% |