Learn More
4-Nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.80€ - 283.00€
CAS | 100-01-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 138.13 |
Número MDL | MFCD00007858 |
Clave InChI | TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p |
PubChem CID | 7475 |
ChEBI | CHEBI:17064 |
Nombre IUPAC | 4-nitroanilina |
SMILES | NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10657794
|
Thermo Scientific Acros
128371000 |
100 g | Frasco de vidrio |
42.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10523871
|
Thermo Scientific Acros
128375000 |
500 g | Frasco de vidrio |
134.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11935211
|
Thermo Scientific Acros
128370025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
283.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicadorIdentificadores de productos químicos
100-01-6 | |
138.13 | |
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N | |
7475 | |
4-nitroanilina |
C6H6N2O2 | |
MFCD00007858 | |
p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p | |
CHEBI:17064 | |
NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Especificaciones
4-Nitroaniline | |
146.0°C to 151.0°C | |
332.0°C | |
Auténtico | |
C6H6N2O2 | |
MFCD00007858 | |
15,667 | |
Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and methanol,1 g soluble in 25 mL alcohol,1 g soluble in 30 mL ether | |
NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O | |
138.13 | |
CHEBI:17064 | |
99% |
100-01-6 | |
Amarillo a marrón | |
199°C | |
98.5% min. (GC) | |
O2NC6H4NH2 | |
12,711 | |
p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p | |
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitroanilina | |
7475 | |
138.13 | |
Polvo cristalino, cristales o copos |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-810-1
- 4-Nitroaniline
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only