Learn More
4-nitroanilina, ≥ 99,0 % (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15606910
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
100-01-6
C6H6N2O2
138.13
MFCD00007858
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
7475
CHEBI:17064
4-nitroanilina
NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
100-01-6
C6H6N2O2
138.13
MFCD00007858
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
7475
CHEBI:17064
4-nitroanilina
NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Indicador (en disolventes no acuosos), ≥ 99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Nitroaniline
Punto de fusión 146°C to 149°C
Color Amarillo
Densidad 1.44 g/cm3
pH 7
Punto de ebullición 260°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4NH2
Cantidad 500 g
Número UN UN1661
Beilstein 508690
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (HPLC)
Forma física Crystals