Learn More
Ácido (4-metilfenoxi)acético, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (4-Methylphenoxy)acetic acid |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 140°C to 142°C |
Color | Beige |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(C6H4)OCH2CO2H |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (4-Methylphenoxy)acetic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.