Learn More
4-Metil-2-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450258
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15450258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53442.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21020-27-9
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00041615
Clave InChI SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
Nombre IUPAC 4-metilpent-2-ino
SMILES CC#CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentyne
Densidad 0.711
Punto de ebullición 71°C to 73°C
Temperatura de inflamación −12°C (−10°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHC≡CCH3
Índice de refracción 1.407
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt