Learn More
Óxido de 4-metil-1,2-ciclohexeno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11422230
Óxido de 4-metil-1,2-ciclohexeno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030485
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11422230
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H29100.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36099-51-1
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD09742280
Clave InChI ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+transMostrar másMostrar menos
PubChem CID 535184
Nombre IUPAC 4-metil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptano
SMILES CC1CCC2C(C1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Nombre de nota Cis + Trans
Índice de refracción 1.447
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote10142665 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH29100.06,H29100.03,H29100.14
Número de lote10142897 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH29100.06,H29100.03,H29100.14
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de 4-metil-1,2-ciclohexeno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >