Learn More
4-Metoxi-3-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
95.10€ - 372.00€
CAS | 647855-21-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8F3NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 207.152 |
Número MDL | MFCD18390012 |
Clave InChI | SUHKHUKMTRYZOA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-methoxy-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-amino-2-trifluoromethoxyanisole |
PubChem CID | 57111833 |
Nombre IUPAC | 4-metoxi-3-(trifluorometoxi)anilina |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)N)OC(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15446697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33826.03 |
1 g |
95.10€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15456697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33826.06 |
5 g |
372.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
647855-21-8 | |
207.152 | |
SUHKHUKMTRYZOA-UHFFFAOYSA-N | |
57111833 | |
COC1=C(C=C(C=C1)N)OC(F)(F)F |
C8H8F3NO2 | |
MFCD18390012 | |
4-methoxy-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-amino-2-trifluoromethoxyanisole | |
4-metoxi-3-(trifluorometoxi)anilina |
Especificaciones
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline | |
C8H8F3NO2 | |
UN2810 | |
SUHKHUKMTRYZOA-UHFFFAOYSA-N | |
4-metoxi-3-(trifluorometoxi)anilina | |
57111833 | |
97% |
647855-21-8 | |
MFCD18390012 | |
4-methoxy-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-amino-2-trifluoromethoxyanisole | |
COC1=C(C=C(C=C1)N)OC(F)(F)F | |
207.152 | |
207.15 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes