Learn More
4-Hidroxibencilidenmalononitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
40.90€ - 127.00€
CAS | 3785-90-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H6N2O |
Peso molecular (g/mol) | 170.17 |
Número MDL | MFCD00020189 |
Clave InChI | FNCOVSWSZZVFBQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tyrphostin 8, 4-hydroxybenzylidenemalononitrile, malononitrile, p-hydroxybenzylidene, 2-4-hydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 4-hydroxybenzylidene malononitrile, 4-hydroxy-benzal-malonitril german, propanedinitrile, 4-hydroxyphenyl methylene, 4-hydroxybenzylidene propanedinitrile, 2-4-hydroxybenzylidene malononitrile |
PubChem CID | 92970 |
Nombre IUPAC | 2-[(4-hidroxifenil)metilideno]propanodinitrilo |
SMILES | OC1=CC=C(C=C(C#N)C#N)C=C1 |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
3785-90-8 | |
170.17 | |
FNCOVSWSZZVFBQ-UHFFFAOYSA-N | |
92970 | |
OC1=CC=C(C=C(C#N)C#N)C=C1 |
C10H6N2O | |
MFCD00020189 | |
tyrphostin 8, 4-hydroxybenzylidenemalononitrile, malononitrile, p-hydroxybenzylidene, 2-4-hydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 4-hydroxybenzylidene malononitrile, 4-hydroxy-benzal-malonitril german, propanedinitrile, 4-hydroxyphenyl methylene, 4-hydroxybenzylidene propanedinitrile, 2-4-hydroxybenzylidene malononitrile | |
2-[(4-hidroxifenil)metilideno]propanodinitrilo |
Especificaciones
4-Hydroxybenzylidenemalononitrile | |
187°C to 190°C | |
MFCD00020189 | |
2209079 | |
FNCOVSWSZZVFBQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(4-hidroxifenil)metilideno]propanodinitrilo | |
92970 | |
98% |
3785-90-8 | |
C10H6N2O | |
UN3439 | |
tyrphostin 8, 4-hydroxybenzylidenemalononitrile, malononitrile, p-hydroxybenzylidene, 2-4-hydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 4-hydroxybenzylidene malononitrile, 4-hydroxy-benzal-malonitril german, propanedinitrile, 4-hydroxyphenyl methylene, 4-hydroxybenzylidene propanedinitrile, 2-4-hydroxybenzylidene malononitrile | |
OC1=CC=C(C=C(C#N)C#N)C=C1 | |
170.17 | |
170.17 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRILOS, SÓLIDO, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 223-253-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OO4200000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes