Learn More
4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone, TRC
Código de producto. 30397316
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Código de producto. Cantidad
30397316 100 g
30402241 10 g
30397881 5 g
3 options
Código de producto. 30397316
Marca: Toronto Research Chemicals TRCH825270100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19322-27-1
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0317
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
Nombre IUPAC 4-hydroxy-5-methylfuran-3-one
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.1
SMILES CC1=C(O)C(=O)CO1
Sinónimo 4-Hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone, 4-Hydroxy-5-methyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Norfuraneol, Norfuronol
Especificaciones
Cantidad 100 g