Learn More
Cytiva 4-Gel Caster Complete for MiniVE Vertical Electrophoresis System
Código de producto. 12991580 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
MiniVE™ Sistema de electroforesis vertical y miniunidad vertical SE 260
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12991580
Marca: Cytiva 80614612
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • 4 x Notched alumina plate, 10 x 10.5cm
  • 5 x Rectangular glass plate, 10 x 10.5cm
  • 4 x Clamp
  • 100 x Wax paper sheet
  • 1 x Space-saver plate
  • 5 x Filler sheet
  • 1 x Filler plugs set
  • 1 x Spacer-Mate assembly template
Maintains uniform gel temperature with the tank-style lower buffer chamber
  • A full tank stabilizes the temperature so that lanes are straight and bands are flat
  • Gel module is simultaneously a casting stand and an upper buffer chamber with integrated clamps
  • Assemble the gel sandwich of plates and spacers, clamp it onto the upper buffer chamber, then pivot the sealing gasket and cast the gel
  • Can produce up to four identical gels at one time
  • Can be used with Mini-Vertical Unit SE 260 also
  • Spacer Thickness: 0.75mm, 1.0mm and 1.5mm
  • Number of Gels: 2 - 4
  • Gel Capacity: 2-4 Gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) MiniVE™ Sistema de electroforesis vertical y miniunidad vertical SE 260
Tipo Gel Caster
Incluye 4 Notched Alumina plate,10 x 10.5cm, 5 rectangular Glass plate, 10 x 10.5cm, 4 clamp, 100 Wax Paper sheet, 5 filler sheet, 1 filler plugs set, 1 spacer mate assembly template