Learn More
Isotiocianato de 4-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7045847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328675 1 g 1 g
11338675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12214.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2740-88-7
Fórmula molecular C8H6FNS
Peso molecular (g/mol) 167.201
Número MDL MFCD00041115
Clave InChI LPVNPJMEWWUFHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzyl isothiocyanate, 1-fluoro-4-isothiocyanatomethyl benzene, 4-fluorobenzylisothiocyanate, p-fluorobenzyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isothiocyanatomethyl, 4-fluorophenyl methanisothiocyanate, pubchem5031, acmc-20ami3, 4-fluorobenzyl-isothiocyanate, 4-isothiocyanatomethyl fluorobenzene
PubChem CID 75963
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-(isotiocianatometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CN=C=S)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl isothiocyanate
Densidad 1.22
Punto de ebullición 124°C to 125°C (6 mmHg)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.579
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2085915
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.