Learn More
4-Fluoro-3-(trifluorometoxi)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372579 1 g 1 g
11382579 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26667.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886501-14-0
Fórmula molecular C8H3F4NO
Peso molecular (g/mol) 205.11
Número MDL MFCD06660253
Clave InChI QTSJFYSQJUUNAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-trifluoromethoxy benzonitrile, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy benzonitril, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy-benzonitrile, 5-cyano-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 5-cyano-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoroanisole, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 17750701
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-(trifluorometoxi)benzonitrilo
SMILES FC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Índice de refracción 1.44
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.11
Porcentaje de pureza 97%