Learn More
Ácido 4-fluoro-3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
39.40€ - 115.00€
CAS | 403-15-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H7FO2 |
Peso molecular (g/mol) | 154.14 |
Número MDL | MFCD01631424 |
Clave InChI | VOCCEVKUXUIHOI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-fluoro-m-toluic acid, 4-fluoro-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-methyl-benzoic acid, 3-methyl-4-fluoro benzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methyl, pubchem1397, acmc-1aii0, ksc494s2d, rarechem al bo 2279 |
PubChem CID | 242828 |
Nombre IUPAC | ácido 4-fluoro-3-metilbenzoico |
SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11451117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24112.03 |
1 g |
39.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11461117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24112.06 |
5 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
403-15-6 | |
154.14 | |
VOCCEVKUXUIHOI-UHFFFAOYSA-N | |
242828 | |
CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F |
C8H7FO2 | |
MFCD01631424 | |
4-fluoro-m-toluic acid, 4-fluoro-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-methyl-benzoic acid, 3-methyl-4-fluoro benzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methyl, pubchem1397, acmc-1aii0, ksc494s2d, rarechem al bo 2279 | |
ácido 4-fluoro-3-metilbenzoico |
Especificaciones
4-Fluoro-3-methylbenzoic acid | |
166°C to 168°C | |
MFCD01631424 | |
4-fluoro-m-toluic acid, 4-fluoro-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-methyl-benzoic acid, 3-methyl-4-fluoro benzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methyl, pubchem1397, acmc-1aii0, ksc494s2d, rarechem al bo 2279 | |
CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F | |
154.14 | |
154.14 |
403-15-6 | |
C8H7FO2 | |
1936531 | |
VOCCEVKUXUIHOI-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4-fluoro-3-metilbenzoico | |
242828 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes