Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metilfenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. p-3736560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10611663 1 g Frasco de vidrio 1 g
10782833 5 g Frasco de vidrio 5 g
10003393 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10611663
Marca: Thermo Scientific Acros 367940010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 139911-29-8
Número MDL MFCD02093072
Clave InChI IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-2-metilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8BFO2
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 153.947
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.