Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metilfenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15443457 250 mg 250 miligramos
11491280 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15443457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26365.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-fluoro-2-metilfenilacético se utiliza como compuesto básico sintético.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407640-40-8
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00049318
Clave InChI KOZXQTAPRQFRLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-methylphenylacetic acid, 2-4-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-2-methyl-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro-2-methyl, pubchem4174, 2-4-fluoro-2-methyl-phenyl acetic acid, acmc-1akub, timtec-bb sbb027289, 4-fluoro-2-methylphenylaceticacid
PubChem CID 5016950
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluoro-2-metilfenil)acético
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 97%