Learn More
4-Fluoro-2-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10443084
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 450-93-1
Fórmula molecular C7H7FO2
Peso molecular (g/mol) 142.13
Número MDL MFCD00070797
Clave InChI OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroguaiacol, 5-fluoro-2-hydroxyanisole, 4-fluoro-2-methoxy-phenol, phenol, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methyoxyphenol, pubchem3880, acmc-1agod, 2-methoxy-4-fluorophenol, 4-fluoro-2-methoxyphenol
PubChem CID 2737368
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metoxifenol
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxyphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.2470g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(OH)OCH3
Índice de refracción 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.247
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-2-methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.