Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(etoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
34.76€ - 368.00€
CAS 195062-62-5
Fórmula molecular C15H21BO4
Peso molecular (g/mol) 276.139
Número MDL MFCD03453659
Clave InChI NCVIYKCFTYSAGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 2734618
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato de etilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OCC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15442316
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55836.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15422316
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55836.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15432316
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55836.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
195062-62-5
276.139
NCVIYKCFTYSAGN-UHFFFAOYSA-N
2734618
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OCC
C15H21BO4
MFCD03453659
ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester
4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato de etilo
Especificaciones
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Incolora
330°C
1.5000
ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OCC
276.139
276.14
Líquido
195062-62-5
1.052g/mL
C15H21BO4
MFCD03453659
NCVIYKCFTYSAGN-UHFFFAOYSA-N
4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato de etilo
2734618
97%