Learn More
Ácido 4-etoxicarbonil-3-fluorobenzeneborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449955 250 mg 250 miligramos
15459377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52620.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874288-38-7
Fórmula molecular C9H10BFO4
Peso molecular (g/mol) 211.983
Número MDL MFCD06656274
Clave InChI CXSPPZZTTSHTMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid, ethyl 4-borono-2-fluorobenzoate, 4-ethoxycarbonyl-3-fluorophenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronicacid, 3-fluoro-4-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 4-borono-2-fluoro-benzoic acid, 1-ethyl ester, benzoic acid, 4-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester, acmc-209qm0
PubChem CID 2763245
Nombre IUPAC ácido (4-etoxicarbonil-3-fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OCC)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.98
Porcentaje de pureza 95%