accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 874288-38-7

H3COOFBOHHO

CAS RN 874288-38-7

IUPAC Nombre: [4-(ethoxycarbonyl)-3-fluorophenyl]boronic acid
Sinónimos: 4-(ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 211.98
Fórmula molecular: C9H10BFO4
InChi Key: CXSPPZZTTSHTMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1F)B(O)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados