missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-etoxicarbonil-3-fluorobenzeneborónico, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15459377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15459377 1 g 1 g
15449955 250 mg 250 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15459377

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52620.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 874288-38-7
Fórmula molecular C9H10BFO4
Peso molecular (g/mol) 211.983
Número MDL MFCD06656274
Clave InChI CXSPPZZTTSHTMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid, ethyl 4-borono-2-fluorobenzoate, 4-ethoxycarbonyl-3-fluorophenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronicacid, 3-fluoro-4-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 4-borono-2-fluoro-benzoic acid, 1-ethyl ester, benzoic acid, 4-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester, acmc-209qm0
PubChem CID 2763245
Nombre IUPAC ácido (4-etoxicarbonil-3-fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OCC)F)(O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.98
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.