Learn More
4'-Etoxi-3'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
67.11€ - 265.00€
CAS 851263-13-3
Fórmula molecular C11H11F3O2
Peso molecular (g/mol) 232.202
Número MDL MFCD13196590
Clave InChI KWNZFVILRICPQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-ethoxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 57361403
Nombre IUPAC 1-[4-etoxi-3-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15497387
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34448.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15407397
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34448.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
851263-13-3
232.202
KWNZFVILRICPQN-UHFFFAOYSA-N
57361403
CCOC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C(F)(F)F
C11H11F3O2
MFCD13196590
4'-ethoxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzene
1-[4-etoxi-3-(trifluorometil)fenil]etanona
Especificaciones
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
C11H11F3O2
4'-ethoxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzene
CCOC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C(F)(F)F
232.202
232.2
Sólido
851263-13-3
MFCD13196590
KWNZFVILRICPQN-UHFFFAOYSA-N
1-[4-etoxi-3-(trifluorometil)fenil]etanona
57361403
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes