Learn More
4-Etoxi-3,5-difluorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15434337 1 g 1 g
15444337 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15434337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31715.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017779-27-9
Fórmula molecular C9H7F2NO
Peso molecular (g/mol) 183.158
Número MDL MFCD09258687
Clave InChI QSLWOCXSGQJUSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-3,5-difluorobenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile, jrd
PubChem CID 46737607
Nombre IUPAC 4-etoxi-3,5-difluorobenzonitrilo
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1F)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
Punto de fusión 27°C to 29°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.15
Porcentaje de pureza 97%