Learn More
4-(Dimetilamino)tiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15477347 1 g 1 g
15487347 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15477347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34408.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-(dimetilamino)tiobenzamida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4714-69-6
Fórmula molecular C9H12N2S
Peso molecular (g/mol) 180.269
Número MDL MFCD03426573
Clave InChI VBQDGXAMTXINAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylaminothiobenzamide, 4-dimethylamino benzenecarbothioamide, 4-dimethylamino-thiobenzamide, 4-dimethylamino thiobenzamide, 4-dimethylamino benzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-dimethylamino, 4-dimethylamino benzothioamide, 4-n,n-dimethylaminothiobenzamide, p-dimethylaminobenzothiamide, p-dimethylaminothiobenzamide
PubChem CID 816768
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)bencenocarbotioamida
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)thiobenzamide
Punto de fusión 241°C to 245°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.27
Porcentaje de pureza 97%