Learn More
4-Dietilaminobenzaldoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332127 5 g 5 g
11342127 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07961.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54376-65-7
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Número MDL MFCD00051801
Clave InChI DHNWBEYWLRLFHM-FMIVXFBMSA-N
Sinónimo 4-diethylaminobenzaldoxime, 4-diethylamino benzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-1e-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehydeoxime, diethyl 4-hydroxyimino methyl phenyl amine, n,n-diethyl-4-e-hydroxyimino methyl aniline, n,n-diethyl-4-1z-hydroxyimino methyl aniline, ne-n-4-diethylamino phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 6876690
Nombre IUPAC (NE)-N-[[4-(dietilamino)fenil]metilideno]hidroxilamina
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Diethylaminobenzaldoxime
Punto de fusión 94°C to 97°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2722071
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 97%