Learn More
Ácido 4-cianopiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 640296-19-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 148.121 |
Número MDL | MFCD09152773 |
Clave InChI | CMKZSIGRFONKKC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyanopicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyano, 4-cyano-2-picolinic acid, 4-cyano-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyano-9ci |
PubChem CID | 24213769 |
Nombre IUPAC | ácido 4-cianopiridina-2-carboxílico |
SMILES | C1=CN=C(C=C1C#N)C(=O)O |
Descripción
4-cyanopyridine, and p- chlorobenzonitrile system which produces only amides, without the corresponding carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 4-cianopiridina y el sistema p-clorobenzonitrilo que produce solo amidas, sin los correspondientes ácidos carboxílicos.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
640296-19-1 | |
148.121 | |
CMKZSIGRFONKKC-UHFFFAOYSA-N | |
24213769 | |
C1=CN=C(C=C1C#N)C(=O)O |
C7H4N2O2 | |
MFCD09152773 | |
4-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyanopicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyano, 4-cyano-2-picolinic acid, 4-cyano-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyano-9ci | |
ácido 4-cianopiridina-2-carboxílico |
Especificaciones
4-Cyanopyridine-2-carboxylic acid | |
∽210°C (decomposition) | |
MFCD09152773 | |
4-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyanopicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyano, 4-cyano-2-picolinic acid, 4-cyano-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyano-9ci | |
C1=CN=C(C=C1C#N)C(=O)O | |
148.121 | |
148.1 |
640296-19-1 | |
C7H4N2O2 | |
UN3439 | |
CMKZSIGRFONKKC-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4-cianopiridina-2-carboxílico | |
24213769 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRILOS, SÓLIDO, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only