Learn More
(4-Clorofenilsulfonil)acetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11461858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11461858 5 g 5 g
11451858 1 g 1 g
11471858 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11461858 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14510.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (4-clorofenilsulfonil)acetonitrilo reacciona con trimetoximetil-benceno, y da 2-(4-cloro-bencensulfonil)-3-metoxi-3-fenil-acrilonitrilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1851-09-8
Fórmula molecular C8H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 215.651
Número MDL MFCD00045626
Clave InChI HAQGVGPNKGGSMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylsulfonylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-chlorophenyl cyanomethyl sulfone, 2-4-chlorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-chlorobenzenesulphonylacetonitrile, 4-chlorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-chlorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-chlorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-chlorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-chlorophenylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 735829
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)sulfonilacetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)CC#N)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenylsulfonyl)acetonitrile
Punto de fusión 169°C to 173°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1819678
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.66
Porcentaje de pureza ≥98%