Learn More
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
28.00€ - 93.70€
Identificadores de productos químicos
CAS | 1735-54-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H3ClF3N |
Peso molecular (g/mol) | 205.564 |
Número MDL | MFCD00190117 |
Clave InChI | VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile |
PubChem CID | 2736474 |
Nombre IUPAC | 4-Cloro-3-(trifluorometil)benzonitrilo |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11440641
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20119.03 |
1 g |
28.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450641
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20119.06 |
5 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificadores de productos químicos
1735-54-2 | |
205.564 | |
VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N | |
2736474 | |
C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl |
C8H3ClF3N | |
MFCD00190117 | |
4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile | |
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzonitrilo |
Specifications
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile | |
64°C to 68°C | |
Characteristic | |
MFCD00190117 | |
2103768 | |
VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N | |
4-Cloro-3-(trifluorometil)benzonitrilo | |
2736474 | |
97% |
1735-54-2 | |
100°C to 105°C (11 mmHg) | |
C8H3ClF3N | |
UN3439 | |
4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile | |
C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl | |
205.564 | |
205.57 |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H311-H302-H332-H315-H319
Tóxico en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H302+H332-H311-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRILOS, SÓLIDO, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes