Learn More
Bromuro de 4-cloro-3-fluorofenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10461664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10461664 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10461664 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399081000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide
Nombre de nota 0.5M solution in THF
CAS 170793-00-7, 109-99-9
% mín. CAS 9.66, 85.51
% máx. CAS 14.49, 90.34
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9680g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H3BrClFMg
Fórmula lineal ClC6H3(F)MgBr
Número MDL MFCD02260213
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.968
Sinónimo 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 4-chloro-3-fluorophenyl magnesium, jvkncecrgprlkq-uhfffaoysa-m, 4-chloro-3-fluorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 4-chloro-3-fluorophenyl, magnesium, bromo 4-chloro-3-fluorophenyl, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI JVKNCECRGPRLKQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=C(Cl)C=CC([Mg]Br)=C1
Nombre IUPAC bromo(4-chloro-3-fluorophenyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778270
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.75
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.